Learn More
Acide chlorhydrique, conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 % , Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Glass Bottle
Paper / Poly Bag
Plastic Bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric Acid |
Couleur | Yellow |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
Densité | 1.2g/mL at 25°C |
Conditionnement | Plastic Bottle |
Résidus après l’allumage | ≤0.002% (as SO4) |
Tension de vapeur | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
Quantité | 6 x 1 L |
Numéro UN | UN1789 |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.