Learn More
Acide chlorhydrique, conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 % , Honeywell Fluka™
Product Code. 15670840
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2,5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Glass Bottle
Paper / Poly Bag
Plastic Bottle
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Couleur Yellow
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densité 1.2g/mL at 25°C
Conditionnement Plastic Bottle
Résidus après l’allumage ≤0.002% (as SO4)
Tension de vapeur 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantité 4 x 2.5 L
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 36.5 to 38%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.