Learn More
Acide chlorhydrique, conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 % , Honeywell Fluka™
Code produit. 15600850
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Glass Bottle
Paper / Poly Bag
Plastic Bottle
Conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., fumage, 36,5-38 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Couleur Yellow
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densité 1.2g/mL at 25°C
Conditionnement Glass Bottle
Résidus après l’allumage ≤0.002% (as SO4)
Tension de vapeur 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 36.5 to 38%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.