Learn More
Acide chlorhydrique, 36,5 à 38,0 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15818931
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Clear Glass Bottle
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Conditionnement Clear Glass Bottle
Gravité spécifique 1L = 1.18kg
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Quantité 2.5 L
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids de la formule 36.46
Pourcentage de pureté 36.5 to 38.0%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™