Learn More
Acide chlorhydrique, 36,5 à 38,0 %, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Clear Glass Bottle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrochloric Acid |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Gravité spécifique | 1 L = 1,18kg |
Quantité | 2,5 L |
Nom IUPAC | Chlorane |
Poids de la formule | 36.46 |
Pourcentage de pureté | 36.5 to 38.0% |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.