Learn More
Acide chlorhydrique, 33 % à 36 %, ULTREX, J.T. Baker™
Code produit. 10782232
Click to view available options
Quantité:
500ml
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
pH < 1
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 50°C
Densité 1,2 g/cm3
Odeur Âcre
Plage de pourcentage du dosage 33% to 36%
Quantité 500ml
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN 1789
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46
Qualité ULTREX™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.