Learn More
Acide chlorhydrique 34-37 %, Trace Metal™, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, Fisher Chemical
ClH, numéro CAS 7647-01-0, 500 ml, 57 °C, incolore, 36,46 g/mol, -35 °C, 11324, liquide, 1,27, 125 mbar à 20 °C, 1,8 MPa à 15 °C.
134.00€ - 306.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
SMILES | Cl |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11365830
|
Fisher Chemical
A508-P500 |
500 ml |
134.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355890
|
Fisher Chemical
A508-P212 |
2,5 L |
306.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ClH, numéro CAS-7647-01-0, 500 ml, 57°C, incolore, 36,46 g/mol, -35°C, 11324, liquide, 1,27, 125 mbar à 20°C, 1,8 mPaS à 15°C
Chemical Identifiers
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrogen chloride |
Specifications
1 | |
7647-01-0 | |
57°C | |
ClH | |
Liquide | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
36.46g/mol |
Incolore | |
-35°C | |
125 mbar à 20°C | |
1,8 mPaS à 15°C | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Cl | |
36.46 |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Hydrochloric acid, 34-37%
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P353-Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid