Learn More
Acide chlorhydrique, 32 %, certifié AR pour analyse, d=1,16, Fisher Chemical
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, chlorure d’hydrogène HCl, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide hydrochlorique, chlorwasserstoff, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,45 g/mol
38.55€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
Nom IUPAC | hydrogen chloride |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10264582
|
Fisher Chemical
H/1100/PB15 |
1 L |
38.55€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10458980
|
Fisher Chemical
H/1100/PB17 |
2,5 L |
121.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ClH, numéro CAS 7647-01-0, esprit-de-sel, acide muriatique, acide chlorhydrique anhydre, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, acide chlorohydrique, chlorwasserstoff, 2,5 litres, 57°C, CHEBI :17883, incolore, 36,45 g/mol
Identifiants chimiques
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
hydrogen chloride |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 | |
Cl |
Spécification
1 | |
7647-01-0 | |
57°C | |
125 mbar à 20°C | |
1,9 mPaS à 15°C | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45g/mol |
Incolore | |
-35°C | |
Flacon en plastique PEHD | |
ClH | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |