Learn More
L’acide chlorhydrique à 25 %, avec un faible taux de cadmium, de plomb et de mercure pour l’analyse est conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical
Code produit. 12307223
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC Chlorane
SMILES Cl
Specifications
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 57°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 125 mbar à 20°C
Quantité 2,5 L
Viscosité 1,9 mPaS à 15°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acide chlorhydrique (~25%)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.