Learn More
Acide chlorhydrique, solution étalon 1 N, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 124210025
62.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalonSpécification
Hydrochloric acid | |
1N standard solution | |
0,998 à 1,002 N (20°C) | |
Bouteille en plastique | |
ClH | |
Liquide | |
04,450; 05,533; 06,283 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Incolore | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
1,0200 g/ml | |
2,5 L | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
15, 4818 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche