Learn More
Acide chlorhydrique, 10 % v/v soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
28.40€ - 53.10€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.46 |
Numéro MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clé InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
CID PubChem | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485030
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035611.AP |
500ml |
28.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035611.K2 |
1 L |
37.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035611.K7 |
4 L | |||||||
Description
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-01-0, 7732-18-5 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Spécification
Liquide incolore à légèrement jaune | |
Incolore à jaune | |
23 hPa (17 mmHg) à 20°C | |
Liquide | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46 |
Hydrochloric acid | |
7647-01-0, 7732-18-5 | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Completely miscible with water. | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Acide chlorhydrique :10,0 % ; eau :90,0% |
Sécurité et traitement
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only