Learn More
Acide chlorhydrique, solution 1,0N, réactif Biotech, J.T. Baker™
Code produit. 15537814
Click to view available options
Quantité:
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Note relative au nom 1.0N Solution
CAS 7647-01-0
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1 L = 1,00 kg
Quantité 19 L
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46
Qualité Réactif Biotech
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.