Learn More
Acide chlorhydrique, 0,1 M, qualité PE, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11484789
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Inviolable
Fabriquée conformément aux exigences de la selon la Pharmacopée européenne. Pharm. Chapitre 4 (4.2.2) et préparée dans une installation conforme à la norme ISO 9001. L’acide chlorhydrique, 0,1 M, qualité PE, Reagecon™ est une solution volumétrique prête à l’emploi avec 3,646 g de HCl pour 1 L d’eau à utiliser comme réactif de laboratoire.
L’acide chlorhydrique (HCl) est un acide minéral corrosif et fort, avec de nombreuses utilisations, notamment comme réactif de laboratoire, dans la production de chlorure, comme agent neutralisant pour les bases et comme catalyseur et solvant dans la synthèse organique.
Cette solution est préparée en diluant 100 ml d’acide chlorhydrique 1 M dans 1 L d’eau, où l’acide chlorhydrique 1 M est préparé en diluant 103 g d’acide chlorhydrique dans 1 L d’eau.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.2.2) Directives
  • Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen chloride
pH 1
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,1 M
Odeur Inodore
Conditionnement Inviolable
Tension de vapeur 190 mmHg à 25°C
Certificat d’analyse Oui
Solvant ou matrice Eau
Normalité 0,1 N
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 ml d’acide chlorhydrique 1 M dilué dans 1 L d’eau