Learn More
Acide chlorhydrique, 0,1 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10269480
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
PolyCube (PEHD)
Une solution volumétrique de qualité supérieure est prête à être utilisée pour les applications industrielles de laboratoire et spécialisées.
  • Standardisé potentiométriquement par rapport à un matériau de référence standard NIST, carbonate de sodium
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,0997 à 0,1003 mol/l
Densité 1 g/cm3 à 20°C
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 0,5 ppm
Conditionnement PolyCube (PEHD)
Notes de qualité de la pureté Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
Normalité 0,1 N
Quantité 10 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Qualité BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.