Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) 0,1 M (0,1 N) d’acide chlorhydrique, Reagecon
Produit entièrement factorisé, niveau de pureté élevé, stable, certifié, développé et testé pour les titrations acide-base.
22.50€ - 33.75€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11506783
|
Reagecon
H20101 |
1 L | Flacon en PEHD GL45 |
22.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11596773
|
Reagecon
H20105 |
5 L | Jerrycan en PEHD |
33.75€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Certifié conforme à une spécification de ± 0,1 %.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer le point final par détection de plusieurs propriétés.
- Les titrations acide-base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide-base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide-base.
Spécification
0,1 M (0,1 N) | |
Liquide |