Learn More
Acide chlorhydrique, 0,05 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 2 |
Composition | Acide chlorhydrique 0,05 mol/l |
Concentration | 1,823 g HCl/l H2O = 0,05 N (±0,0001/20°C) |
Densité | 1 g/ml |
Odeur | Inodore |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |