Learn More
Acide chlorhydrique, 0,02 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Pour LC/MS
• Réactifs pour le dosage de l'azote Kjeldahl
• Solution prête à l'emploi évitant les dilutions dangeureuses
• Garantie de résultats reproductibles
• Acide et base pur, pour analyses
• Réactifs prêts à l'emploi AFNOR
• Réactifs pour le dosage de l'azote Kjeldahl
• Solution prête à l'emploi évitant les dilutions dangeureuses
• Garantie de résultats reproductibles
• Acide et base pur, pour analyses
• Réactifs prêts à l'emploi AFNOR
Spécification
Spécification
Aspect | Incolore |
pH | < 2 |
Composition | Acide chlorhydrique 0.02 mol/L |
Concentration | 0.729 g HCl/l H2O = 0.02 N (± 0.00004/20°C) |
Densité | 1 g/ml |
Odeur | Inodore |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |
Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |