Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Chem-Lab
Code produit. 10592402
1 L, Polyéthylène
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Polyéthylène
Utilisé comme réactif de laboratoire et agent acidifiant. La solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Chem-Lab contient 0,365g de HCl par litre d’eau. Il est utilisé pour le contrôle du pH, les titrations, la production de composés organiques et inorganiques et la régénération des résines échangeuses d’ions. ASTM D-4047
L’acide chlorhydrique est un acide minéral corrosif et fort à de nombreuses utilisations industrielles. Il s’agit d’une solution incolore et très piquante de chlorure d’hydrogène (HCl) dans l’eau. Il est fréquemment utilisé dans les solutions tampons pH, dans la régénération des résines échangeuses d’ions et dans la production de chlorures et la synthèse de produits organiques.
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composition 0.365 g HCl/L H2O
Concentration 0,01 mol/l
Densité 1,00 g/ml
Conditionnement Polyéthylène
Normalité 0,01N (±0,00002, 20°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC Chlorane
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46g/mol
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique, 0,01 M, Chem-Lab >