missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrobromic acid, Reagent Grade, 48%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrobromic acid |
Note relative au nom | Reagent Grade, 48% |
Point d’ébullition | 126°C |
% min. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
% max. CAS | <70.0000%, <50.0000% |
Densité | 1.49 g/mL at 25 °C(lit.) |
Conditionnement | Glass Bottle |
Quantité | 1 L |
Formule linéaire | I2 |
Numéro UN | UN1788 |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'