Learn More
Acide bromhydrique, purum p.a., Honeywell
Code produit. 15661690
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 L
Purum p.a., ≥ 48 %
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
Nom IUPAC bromane
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic Acid
Densité 1,49 g/ml à 25 °C
Tension de vapeur 8 mmHg (25°C), 320 psi (21,1°C)
Quantité 250 ml
Numéro UN 1788
Beilstein 3587158
Poids de la formule 80.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥48%
Qualité purum p.a.