Learn More
Acide hydrobromique, ACS, 47,0-49 %, Thermo Scientific Chemicals
Sensible à l’air
58.69€ - 550.74€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-10-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BrH |
Poids moléculaire (g/mol) | 80.91 |
Numéro MDL | MFCD00011323 |
Clé InChI | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide |
CID PubChem | 260 |
ChEBI | CHEBI:47266 |
SMILES | Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036694.AK |
250 ml |
58.69€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036694.K2 |
1 L |
161.81€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036694.M1 |
4 x 1 L |
550.74€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hydrobromic acid is an indispensable raw material for organic intermediates, inorganic pharmaceuticals, photosensitive materials, dyes, and medicines. It is also used in the production of bromine compounds. It is used as an important agent in the industrial processes of isomerization, polymerization, hydration, and dehydration, and esterification reactions. It plays an essential role for the extraction of mercury from the cinnebar ore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10035-10-6, 7732-18-5 | |
80.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
260 | |
Br |
BrH | |
MFCD00011323 | |
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
CHEBI:47266 |
Spécification
Liquide incolore à légèrement jaune | |
Incolore à jaune | |
1,49 g/cm3 | |
22 500 hPa (16 876 mmHg) à 20°C | |
BrH | |
MFCD00011323 | |
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
bromane | |
260 | |
80.92 | |
Acide bromhydrique :48,0 % ; eau :52,0% |
Hydrobromic acid | |
10035-10-6, 7732-18-5 | |
Sensible à l’air | |
47.0-49.0% | |
Liquide | |
3587158 | |
Miscible in water. | |
Br | |
80.91 | |
CHEBI:47266 | |
ACS |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-113-0
missing translation for 'rtecsNumber' : MW3850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrobromic acid