Learn More
Lauda™ Bain-marie de vaporisation Hydro H 5 V avec fiche CEE7/7
Bain-marie de vaporisation pour un chauffage doux
Marque:  Lauda™ L003066
Code produit. 16689375
  • 995.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Réglage de la température par bouton rotatif avec échelle de température
  • Contrôleur de température en 1 point
  • Protection contre les coupures d’eau
  • Régulateur de niveau d’eau réglable, fond de tamis et kit de joints toriques en standard
  • Intérieur du bain, couvercle, plaque de tamis et élément chauffant en acier inoxydable
  • Le cadre du couvercle et le kit de joints toriques en plusieurs parties sont amovibles
  • Kit de joints toriques en plusieurs parties en plastique résistant à la chaleur
  • Perçage interne fourni sur le cadre du couvercle pour accueillir une tige de support
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 25 à 100°C
    • Plage de température ambiante : 10 à 40°C
    • Stabilité thermique : 3 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1 kW
    • Puissance max. : 1 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Taille du bain (Ø) : 192 mm
    • Nombre d’ouvertures de bain : 1
    • Dimensions globales (l x P x H) : 342 x 400 x 180 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Spécification
    Spécification
    25°C à 100°C
    230 V