Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
63.86€ - 220.46€
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
Numéro MDL MFCD00011347
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
CID PubChem 24841
ChEBI CHEBI:43451
Nom IUPAC hydrogen iodide
SMILES I
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15651910
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
210013-50ML
50 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15641910
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
210013-250ML
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
10034-85-2
127.91
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
24841
hydrogen iodide
HI
MFCD00011347
hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
CHEBI:43451
I
Spécification
Hydriodic Acid
10034-85-2
HI
1787
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
hydrogen iodide
24841
127.91g/mol
Distilled, Contains No Stabilizer
1.701g/mL at 25°C
MFCD00011347
hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
I
127.91
CHEBI:43451
99.99% (trace metals basis)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H314-H335
Danger