Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
Code produit. 15641910
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Identifiants chimiques
CAS 10034-85-2
Formule moléculaire HI
Poids moléculaire (g/mol) 127.91
Numéro MDL MFCD00011347
Clé InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
CID PubChem 24841
ChEBI CHEBI:43451
Nom IUPAC hydrogen iodide
SMILES I
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydriodic Acid
Note relative au nom Distilled, Contains No Stabilizer
Densité 1.701g/mL at 25°C
Quantité 250 mL
Numéro UN 1787
Poids de la formule 127.91g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)