Learn More
Chlorure d’hydrazinium, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10530151
Chlorure d’hydrazinium, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10530151
250 g, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Code produit. 10530151
Marque: Fisher Chemical
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 200°C
Point de fusion 198°C
CAS 5341-61-7
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Formule moléculaire ClH5N2
Numéro MDL MFCD00064543
Synonyme hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
Clé InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NN
Nom IUPAC hydrazine ; dichlorohydrate
Poids moléculaire (g/mol) 68.50
CID PubChem 17548
Poids de la formule 104.97g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Nom du produit
Chlorure d’hydrazinium, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical >