Learn More
Sulfate d’hydrazine, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
24.40€ - 104.00€
Identifiants chimiques
CAS 10034-93-2
Formule moléculaire H4N2·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 130.12
Numéro MDL MFCD00044873
Clé InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
CID PubChem 24842
Nom IUPAC sulfate d’hydrazine
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10138280
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423770500
50 g Flacon en plastique
24.40€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10578902
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423771000
100 g Flacon en plastique
41.80€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10117383
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
423775000
500 g Flacon en plastique
104.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
10034-93-2
130.12
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
24842
NN.OS(=O)(=O)O
H4N2·H2SO4
MFCD00044873
hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
sulfate d’hydrazine
Spécification
Hydrazine sulfate
10034-93-2
Poudre cristalline
H2NNH2·H2SO4
15, 4810
Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
NN.OS(=O)(=O)O
130.12
130.12
Réactif ACS
254.0°C
Blanc
H4N2·H2SO4
MFCD00044873
hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
sulfate d’hydrazine
24842
≥99.0%
0.05% max
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-110-4
Identifiant produit
  • Hydrazine sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.