Learn More
Monochlorhydrate d’hydrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
84.80€ - 789.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2644-70-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H4N2·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.51 |
Numéro MDL | MFCD00044368 |
Clé InChI | BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine hydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine,chloride, diamine hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, hydrazine,hydrochloride, hydrazine mono hcl, nh2nh2hcl, pubchem17422 |
CID PubChem | 115031 |
Nom IUPAC | hydrazine ; chlorhydrate |
SMILES | NN.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10164120
|
Thermo Scientific Acros
201992500 |
250 g | Flacon en verre |
84.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10266350
|
Thermo Scientific Acros
201990010 |
1 kg | Flacon en verre |
230.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10668314
|
Thermo Scientific Acros
201990051 |
5 kg | Récipient en plastique |
789.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
2644-70-4 | |
68.51 | |
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N | |
115031 | |
NN.Cl |
H4N2·HCl | |
MFCD00044368 | |
hydrazine hydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine,chloride, diamine hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, hydrazine,hydrochloride, hydrazine mono hcl, nh2nh2hcl, pubchem17422 | |
hydrazine ; chlorhydrate |
Spécification
Hydrazine monohydrochloride | |
2644-70-4 | |
Poudre | |
H4N2·HCl | |
MFCD00044368 | |
Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in most organic solvents,soluble in liquid ammoniak | |
NN.Cl | |
68.51 | |
68.51 | |
Authentique |
89°C to 93°C | |
Blanc | |
98% min. (Argentometry) | |
H2NNH2·HCl | |
hydrazine hydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine,chloride, diamine hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, hydrazine,hydrochloride, hydrazine mono hcl, nh2nh2hcl, pubchem17422 | |
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine ; chlorhydrate | |
115031 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique par contact cutané.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-154-4
- Hydrazine monohydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only