Learn More
Hydrazine monohydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 120°C to 121°C |
Nom chimique ou matériau | Hydrazine monohydrate |
Point de fusion | -52°C |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 4 x 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | >99% |
Formule linéaire | H2NNH2·H2O |
Numéro UN | UN2030 |
Point d’éclair | 75° (167°F) |