Learn More
Hydrazine hydrate, 99+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical
65.00€ - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7803-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H6N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 50.06 |
Numéro MDL | MFCD00149931 |
Clé InChI | IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
CID PubChem | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
Nom IUPAC | hydrazine ; hydrate |
SMILES | O.NN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10607032
|
Fisher Chemical
|
250 mL | Flacon en verre revêtu de plastique |
65.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10438600
|
Fisher Chemical
|
2.5 L | Flacon en plastique PEHD | N/A | ||||||
Description
Identifiants chimiques
7803-57-8 | |
50.06 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
hydrazine ; hydrate |
H6N2O | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 | |
O.NN |
Spécification
118°C | |
7803-57-8 | |
12 | |
H6N2O | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
O.NN | |
50.06 | |
CHEBI:35511 |
-51.7°C/-61.1°F | |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00149931 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine ; hydrate | |
24654 | |
50.06g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Hydrazine hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydrazine hydrate, 99+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical