Learn More
Hydrazine hydraté, 100 % (hydrazine, 64 %), Thermo Scientific Chemicals
25.40€ - 53.60€
Chemical Identifiers
CAS | 10217-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H4N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.05 |
Numéro MDL | MFCD00149931 |
Clé InChI | OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
CID PubChem | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
Nom IUPAC | hydrazine ; hydrate |
SMILES | NN |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10246540
|
Thermo Scientific Acros
196711000 |
100 g | Flacon en verre |
25.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276440
|
Thermo Scientific Acros
196715000 |
500 g | Flacon en verre |
53.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionChemical Identifiers
10217-52-4 | |
32.05 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
hydrazine ; hydrate |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 | |
NN |
Specifications
120.1°C | |
-51.5°C | |
10217-52-4 | |
Liquide | |
H2NNH2·XH2O | |
01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 | |
14, 4771 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, insoluble in chloroform and ether | |
NN | |
32.05 | |
CHEBI:35511 | |
100.00 to 100.93% (N2H4.xH2O), 64.00 to 64.60% (N2H4) | |
1.0315 |
Hydrazine hydrate | |
Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%) | |
Incolore | |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
75°C | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine ; hydrate | |
24654 | |
32.04 | |
1.4285 to 1.4315 | |
1.0315g/mL |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer le cancer.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MV8050000
- Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrazine (hydrate),Hydrazine
RUO – Research Use Only