Learn More
Dichlorhydrate d’hydrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10762592
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5341-61-7
Formule moléculaire ClH5N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.50
Numéro MDL MFCD00064543
Clé InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
CID PubChem 17548
Nom IUPAC hydrazine ; dichlorohydrate
SMILES [H+].[Cl-].NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine dihydrochloride
Point de fusion 198.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire NH2NH2·2HCl
Merck Index 15, 4809
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 104.97
Pourcentage de pureté 99%