Learn More
HYDRANAL™ - Étalon pour l’eau 1.0, étalon pour la titration Karl Fischer (teneur en eau 1 mg/g = 0,1 %), vérifié par rapport au NIST SRM 2890 et NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
88.78€ - 464.08€
Identifiants chimiques
CAS | 100-66-3, 108-32-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00007941 |
Clé InChI | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Methoxybenzene, Methyl phenyl ether |
CID PubChem | 7519 |
ChEBI | CHEBI:16579 |
Nom IUPAC | anisole |
SMILES | COC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15664490
|
Honeywell-Hydranal
34828-6X40ML |
1 Kit |
464.08€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15628380
|
Honeywell-Hydranal
34828-40ML |
40 ml |
88.78€
40mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
100-66-3, 108-32-7 | |
108.14 | |
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | |
7519 | |
anisole |
C7H8O | |
MFCD00007941 | |
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether | |
CHEBI:16579 | |
COC1=CC=CC=C1 |
Spécification
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0 | |
1.000 g/cm3 | |
100-66-3, 108-32-7 | |
<100.0000%, <10.0000% | |
Ampoule | |
HCONH2 | |
UN2222 | |
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N | |
anisole | |
7519 | |
Karl Fischer |
Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis | |
43°C | |
≥90.0000%, ≥1.0000% | |
153°C to 155°C | |
C7H8O | |
MFCD00007941 | |
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether | |
COC1=CC=CC=C1 | |
108.14 | |
CHEBI:16579 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1800 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 3 ; Groupe d’emballage : 3 : II ; Nom d’expédition approprié : Solution anisole
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HYDRANAL Water Standard 1.5
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Anisole, propylene carbonate