Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2 E d’éthanol, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol), Honeywell™ Fluka™
Marque: Honeywell-Hydranal 34723-6X1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
HYDRANAL™ - Titrant 2 E | |
∼0.83 g/mL | |
6 x 1 L | |
≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000% | |
78°C | |
H2O | |
UN1170 | |
Karl Fischer |
Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based) | |
12°C | |
≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000% | |
7553-56-2, 68007-08-9 | |
Bouteille en verre | |
MFCD00011332 | |
Ethyl alcohol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HYDRANAL Titrant 2 E
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide