Learn More
HYDRANAL™ - Huile de solvant, réactif pour titration KF volumétrique à deux composants dans des huiles (milieu de travail) , Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants dans des substances, graisses et huiles non polaires (à base de méthanol-héxanol)
103.48€ - 539.80€
Spécification
CAS 111-27-3, 67-56-1, 288-32-4
Numéro MDL MFCD00147197
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15644400
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Hydranal
34749-1L
1 L
103.48€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15654400
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
34749-6X1L
6 x 1 L
539.80€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal :
  • Grande vitesse de titration
  • Haute précision pour de petites quantités d’eau
  • Capacité de tampon élevée
  • Titre exact et stable
  • Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
  • Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Composition améliorée
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
Spécification
Spécification
111-27-3, 67-56-1, 288-32-4
MFCD00147197
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
Identifiant produit
  • HYDRANAL Solvent Oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide