Learn More
Solvant E HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol)
Marque:  Honeywell-Hydranal 34730-6X500ML
Code produit. 15644370
  • 355.92€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal :
  • Grande vitesse de titration
  • Haute précision pour de petites quantités d’eau
  • Capacité de tampon élevée
  • Titre exact et stable
  • Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
  • Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Composition améliorée
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HYDRANAL™-Solvent E
12°C (53.6°F)
64-17-5, 111-42-2, 288-32-4, 7446-09-5
UN1170
0.90g/mL
6 x 500 mL
MFCD01867183
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL Solvent E
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide