Learn More
Solvant E HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol)
Marque: Honeywell-Hydranal 34730-4X2.5L
Description
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal :
- Grande vitesse de titration
- Haute précision pour de petites quantités d’eau
- Capacité de tampon élevée
- Titre exact et stable
- Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
- Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Composition améliorée
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
Specifications
HYDRANAL™-Solvent E | |
12°C (53.6°F) | |
64-17-5, 111-42-2, 288-32-4, 7446-09-5 | |
UN1170 |
0.90g/mL | |
4 x 2.5 L | |
MFCD01867183 |
Safety and Handling
- HYDRANAL Solvent E
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide