Learn More
Dihydrate de tartrate de sodium HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Substance de test pour titration volumétrique Karl Fischer (teneur en eau ∼ 15,66 %, valeur exacte sur le rapport d’analyse)
Marque:  Honeywell-Hydranal 34803-25G
Code produit. 15644430
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Advantages of HYDRANAL- Auxiliaries
  • Broad product range of solubilizer for special sample application
  • Broad product range of buffer for pH related sample application
  • Drying agents for cell protection and drying of carrier gasses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
25 g
NONH for all modes of transport