Learn More
Absorbeur d’humidité HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Agent de séchage pour l’air et les gaz pour titration Karl Fischer (avec indicateur)
Marque: Honeywell-Hydranal 34788-6X1KG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Spécification
HYDRANAL™-Humidity absorber | |
6 x 1 kg | |
7631-86-9 | |
NONH for all modes of transport |