Learn More
HYDRANAL™ - Formamide sec, solvant pour titration KF, Honeywell Fluka™
Solvant pour titrations Karl Fischer
63.46€ - 342.26€
Identifiants chimiques
CAS | 75-12-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 45.04 |
Numéro MDL | MFCD00007941 |
Clé InChI | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 713 |
ChEBI | CHEBI:48431 |
Nom IUPAC | formamide |
SMILES | NC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15644360
|
Honeywell-Hydranal
34724-1L |
1 L |
63.46€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15654360
|
Honeywell-Hydranal
34724-6X1L |
6 x 1 L |
342.26€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Identifiants chimiques
75-12-7 | |
45.04 | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48431 | |
NC=O |
CH3NO | |
MFCD00007941 | |
713 | |
formamide |
Spécification
HYDRANAL™-Formamide dry | |
175°C (347°F) | |
1.55 (vs air) | |
HCONH2 | |
NONH for all modes of transport | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
formamide | |
713 | |
45.04g/mol |
1.134g/mL at 25°C | |
75-12-7 | |
CH3NO | |
MFCD00007941 | |
505995 | |
NC=O | |
45.04 | |
CHEBI:48431 |
Sécurité et traitement
P201-P260-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ0525000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HYDRANAL-Formamide dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: formamide
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HYDRANAL™ - Formamide sec, solvant pour titration KF, Honeywell Fluka™