Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG, réactif pour titration coulométrique KF (solution anolyte), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka™
69.96€ - 1197.11€
Spécification
CAS 67-56-1, 111-42-2, 7446-09-5, 288-32-4, 68007-08-9
Numéro UN UN1230
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15614500
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
34836-250ML
250 mL N/A N/A N/A
15624500
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Hydranal
34836-500ML
500 mL
140.88€
500mL
15694490
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Hydranal
34836-1L
1 l
229.20€
1L
15644500
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
34836-6X500ML
6 x 500 mL
735.80€
6 pièces
15634500
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
34836-6X1L
6 x 1 L
1197.11€
6 pièces
Spécification
67-56-1, 111-42-2, 7446-09-5, 288-32-4, 68007-08-9
UN1230
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HYDRANAL™ - Coulomat AG, réactif pour titration coulométrique KF (solution anolyte), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka™