Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H, réactif pour titration coulométrique KF dans des hydrocarbures à longues chaînes (solution anolyte), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka™
151.50€ - 789.18€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15604510
|
Honeywell-Hydranal
34843-500ML |
500 mL |
151.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15614510
|
Honeywell Fluka
34843-6X500ML |
6 x 500 mL |
789.18€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
UN1992 |
Sécurité et traitement
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HYDRANAL
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H311 + H331-Toxique par contact cutané ou par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.,Provoque des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.,Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.,Peut irriter les voies respiratoires.
- H331-Toxique par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.,Peut nuire au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.,Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.,Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.,Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide