Learn More
Composolver E HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant (à base d’éthanol)
97.54€ - 635.71€
Spécification
Densité | 0.80g/mL |
---|---|
Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-CompoSolver E |
CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
Numéro UN | UN1170 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15624380
|
Honeywell-Hydranal
34734-1L |
1 L |
97.54€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15634380
|
Honeywell-Hydranal
34734-2.5L |
2.5 L |
181.76€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15654380
|
Honeywell-Hydranal
34734-6X1L |
6 x 1 L |
509.29€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15644380
|
Honeywell-Hydranal
34734-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
635.71€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Avantages des réactifs à un composant Hydranal :
- Capacité d’eau illimitée
- Utilisation pratique et simple
- Plus grande flexibilité dans la sélection des milieux de travail
- Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
- Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
- Longue durée de conservation (trois ans)
Composition améliorée
Le composite Hydranal contient tous les réactifs, y compris l’iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l’éther monoéthylique de diéthylèneglycol (DEGEE). L’ajout de 2-méthylimidazole en plus de l’imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances du titrateur.
Spécification
0.80g/mL | |
HYDRANAL™-CompoSolver E | |
UN1170 |
12°C (53.6°F) | |
7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
Sécurité et traitement
P201-P210-P280-P308 + P313-P370 + P378-P403 + P235
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide