Learn More
HYDRANAL™ : composite 5, Honeywell Fluka™
Agent pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant (exempt de méthanol)
193.30€ - 1012.75€
Spécification
Point d’éclair | 99°C |
---|---|
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™ - Composite 5 |
Couleur | Marron |
CAS | 111-90-0 |
pH | 4.5 to 5.5 (at 20°C) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16841910
|
Honeywell Fluka
34805-1L-OM |
1 L |
193.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16895211
|
Honeywell Fluka
34805-6X1L-OM |
6 x 1 L |
1012.75€
6L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Amélioration de la compositon
- Le composite Hydranal contient tous les réactifs, y compris l’iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l’éther monoéthylique de diéthylèneglycol (DEGEE)
- L’ajout de 2-méthylimidazole en plus de l’imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances du titrateur
Avantages des réactifs à un composant Hydranal :
- Capacité d’eau illimitée
- Utilisation pratique et simple
- La plus grande flexibilité pour sélectionner des milieux de travail
- Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
- Convient aux composés réagissant au méthanol (par exemple les cétones et les aldéhydes)
- Durée de conservation de 3 ans
Spécification
99°C | |
Marron | |
4.5 to 5.5 (at 20°C) | |
Réactif Metrohm OMNIS Smart | |
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol | |
Titration volumétrique KF à un composant |
HYDRANAL™ - Composite 5 | |
111-90-0 | |
194°C (at 1.013 hPa) | |
Liquide | |
Completely Miscible in Water |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : conditions ambiantes
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 OM
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydroiodide, iodine, imidazole, 2-methy