Learn More
Ansell Gants lourds en nitrile bleus Hycron™ série 27-607
Trois fois plus résistants que le cuir pour les applications à usage intensif. La formulation unique du nitrile Ansell offre une résistance supérieure aux matériaux tranchants et abrasifs.
64.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12600802
|
Ansell
27607080 |
8 |
64.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12610802
|
Ansell
27607090 |
9 |
64.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12680792
|
Ansell
27607100 |
10 |
64.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12690792
|
Ansell
27607110 |
11 |
64.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le revêtement en nitrile trempé est plus résistant et plus flexible que le PVC.
- Offre une excellente barrière à la graisse et à l’huile
- Ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton.
- Sans silicone.
- Garantie de propreté pour les métaux et la fabrication de moteurs.
- Coupés et cousus
- Revêtement en jersey de coton
- Entièrement revêtus
- Manchettes maillées
Spécification
ANSI 4 | |
Coupés et cousus | |
Bleu, Naturel | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
Assemblage automobile, fonctionnement de machines et de matériel, fabrication de métaux | |
ActivArmr™ 27-607 |
EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Coton | |
4121B | |
Sécurité |