Learn More
Cytiva Eau de qualité pour injection (EPI) HyClone™
Code produit. 10317002
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Favorise la croissance des cultures cellulaires et le processus de biofabrication
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Nom IUPAC water
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Quantité 1 L