Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal testé pour la tétracycline HyClone™
Marque: Cytiva SH30070.03TH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Testé pour la tétracycline | |
Stérile | |
Défini, testé pour spécialités | |
500 mL | |
Non | |
Non |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
inférieurs ou égales à 10 EU/ml | |
inférieurs ou égales à 10 EU/ml |