Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon de phosphate (PBS) HyClone™
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec PBS
18.75€ - 167.40€
Spécification
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000 Consignes
Contenu et stockage 15° à 30°C
Forme Liquide
Type de produit 0,067 M PO4 Solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,1 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
10572193
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30256.02
1 000 ml 1 X
39.10€
1000mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10462372
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30256.01
500 mL 1 X
18.75€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10793004
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30256.LS
6 x 1 000 ml 1 X
167.40€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10294922
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30258.01
500 mL 10 X
23.40€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10356662
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30258.02
1 000 ml 10 X
73.00€
1000mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10126473
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30256.FS
6 x 500 ml 1 X
94.50€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Solution ayant fait l’objet d’un contrôle qualité
Spécification
Spécification
BPFa et ISO 9001:2000 Consignes
Liquide
Stérilisation par filtration 0,1 μm
=1,0 EU/ml
15° à 30°C
0,067 M PO4 Solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
7,0 à 7,2