Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™ (États-Unis)
Augmentez la croissance de culture cellulaire avec le sérum de veau nouveau-né HyClone™ d’origine américaine.
Marque: Cytiva SH30118.04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm et provenant d’animaux généralement âgés de moins de 10 jours
Spezifikation
Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales | |
1 000 ml | |
Triple filtration séquentielle, 100 nm |
Sérum de veau nouveau-né (États-Unis) | |
Stérile | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |