Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
80.00€ - 162.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Règlements USDA |
---|---|
Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C |
Stérilité | Stérile |
Concentration en endotoxines | le; 25 EU/ml |
Mycoplasme détecté | Oui |
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16201112
|
Cytiva
SH30401.01IR25-40 |
Irradié, 25 à 40 doses | 500 mL |
94.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
12624237
|
Cytiva
SH30401.02HI |
Inactivé par la chaleur | 1000 mL |
162.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16221112
|
Cytiva
SH30401.01IR30-45 |
Irradié, 30 à 45 doses | 500 mL |
94.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16231112
|
Cytiva
SH30401.02IR25-40 |
Irradié, 25 à 40 doses | 1000 mL |
162.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12802956
|
Cytiva
SH30401.01IR |
Irradiated | 500 mL | N/A | |||||
12339962
|
Cytiva
SH30401.01HI |
Inactivé par la chaleur | 500 mL |
94.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16251112
|
Cytiva
SH30401.02IR30-45 |
Irradié, 30 à 45 doses | 1000 mL |
162.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Spécification
Règlements USDA | |
Stérile | |
Oui |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C | |
le; 25 EU/ml | |