Learn More
Cytiva Variations du milieu essentiel minimal HyClone™ : Poudre
Favorise la croissance cellulaire dans les processus de recherche et de biofabrication de cultures cellulaires.
Marque: Cytiva SH30008.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Non stérile | |
Sans bicarbonate de sodium |
Poudre | |
Glutamine, Solution tamponnée saline de Earle | |
2 x 5 L |